Print…
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 21.9 EUR
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Fórmula: C₇H₅NS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065334
Número CAS: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III