Print…
(R)-(+)-Citronellal 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-(+)-3,7-Dimethyloct-6-enal
OR938258-1G OR938258-5G
APOSOR938258-1GEA 145 EUR
APOSOR938258-1G APOSOR938258-5G
(R)-(+)-Citronellal 90%
(R)-(+)-Citronellal
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2385-77-5