Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938251-1G
OR938251-25G
OR938251-5G
APOSOR938251-1GEA
102
EUR
APOSOR938251-1G
APOSOR938251-25G
APOSOR938251-5G
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
Fórmula:
C₉H₁₆O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042884 Número CAS: 1522-46-9 |