Print…
3-Chloropivalic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938167-25G OR938167-5G
APOSOR938167-25GEA 0 EUR
APOSOR938167-25G APOSOR938167-5G
3-Chloropivalic acid 97%
3-Chloropivalic acid
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004195
Número CAS: 13511-38-1