Print…
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938165-1G OR938165-5G
APOSOR938165-1GEA 88.6 EUR
APOSOR938165-1G APOSOR938165-5G
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Fórmula: C₃H₆ClNO₂
Peso Molecular: 123.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658962
Número CAS: 30289-28-2