Print…
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 434 EUR
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Fórmula: C₆H₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191329
Número CAS: 7116-16-7