Print…
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BrettPhos
OR938150-1G OR938150-25G OR938150-5G
APOSOR938150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR938150-1G APOSOR938150-25G APOSOR938150-5G
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Fórmula: C₃₅H₅₃O₂P
Ponto de Fusão: 187…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11973797
Número CAS: 1070663-78-3