Print…
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938117-100G OR938117-25G OR938117-5G
APOSOR938117-100GEA 0 EUR
APOSOR938117-100G APOSOR938117-25G APOSOR938117-5G
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
3-Cyclohexene-1-methanol
Fórmula: C₇H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001574
Número CAS: 1679-51-2