Print…
2-Methoxybutyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938072-10G OR938072-1G OR938072-5G
APOSOR938072-10GEA 574 EUR
APOSOR938072-10G APOSOR938072-1G APOSOR938072-5G
2-Methoxybutyl acetate 95%
2-Methoxybutyl acetate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797047
Número CAS: 1173168-18-7