Print…
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 255 EUR
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride
Fórmula: C₃H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060178
Número CAS: 375855-07-5