Print…
Diisopropyl sulphite 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938058-25G OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA 226 EUR
APOSOR938058-25G APOSOR938058-5G
Diisopropyl sulphite 95%
Diisopropyl sulphite
Fórmula: C₆H₁₄O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200838
Número CAS: 4773-13-1