Print…
Butyl crotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 270 EUR
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053794
Número CAS: 7299-91-4