Print…
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937966-1G OR937966-5G
APOSOR937966-1GEA 241 EUR
APOSOR937966-1G APOSOR937966-5G
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
2,2,4-Trimethylcyclopentanone
Fórmula: C₈H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019312
Número CAS: 28056-54-4