Print…
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937932-1G OR937932-250MG
APOSOR937932-1GEA 371 EUR
APOSOR937932-1G APOSOR937932-250MG
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221492
Número CAS: 1767-46-0