Print…
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937875-25G OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA 197 EUR
APOSOR937875-25G APOSOR937875-5G
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
2-Methylcyclohexyl acetate
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021390
Número CAS: 5726-19-2