Print…
2-Methoxy-1-butanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 0 EUR
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15467-25-1