Print…
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937815-10G OR937815-1G OR937815-5G
APOSOR937815-10GEA 719 EUR
APOSOR937815-10G APOSOR937815-1G APOSOR937815-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060139
Número CAS: 87769-39-9