Print…
Butylsuccinic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937809-10G OR937809-1G OR937809-5G
APOSOR937809-10GEA 864 EUR
APOSOR937809-10G APOSOR937809-1G APOSOR937809-5G
Butylsuccinic anhydride 95%
Butylsuccinic anhydride
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2035-76-9