Print…
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 108 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196967
Número CAS: 10276-09-2