Print…
Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR937766-1G OR937766-25G OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA 0 EUR
APOSOR937766-1G APOSOR937766-25G APOSOR937766-5G
Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014407
Número CAS: 52089-54-0