Print…
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
OR937742-1G OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA 78.3 EUR
APOSOR937742-1G APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167595
Número CAS: 6707-12-6