Print…
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
OR937739-1G OR937739-5G
APOSOR937739-1GEA 59.6 EUR
APOSOR937739-1G APOSOR937739-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044943
Número CAS: 28659-81-6