Print…
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5,6,7-Tetrahydroisoindole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,5,6,7-Tetrahydroisoindole-1-carboxylate
OR937721-1G OR937721-250MG
APOSOR937721-1GEA 230 EUR
APOSOR937721-1G APOSOR937721-250MG
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso Molecular: 193.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06227773
Número CAS: 65880-17-3