Print…
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Ethoxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Ethoxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR937675-1G OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA 354 EUR
APOSOR937675-1G APOSOR937675-250MG
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004656
Número CAS: 61813-58-9