Print…
1-Butylpyridinium chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937650-25G OR937650-5G
APOSOR937650-25GEA 0 EUR
APOSOR937650-25G APOSOR937650-5G
1-Butylpyridinium chloride 98%
1-Butylpyridinium chloride
Fórmula: C₉H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060047
Número CAS: 1124-64-7