Print…
Isoamyl acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 502 EUR
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053725
Número CAS: 4245-35-6