Print…
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 0 EUR
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
3-(2-Nitroethenyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191563
Número CAS: 3156-52-3