Print…
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR937606-1G OR937606-5G
APOSOR937606-1GEA 56.7 EUR
APOSOR937606-1G APOSOR937606-5G
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine
Fórmula: C₉H₁₉N
Ponto de ebulição: 177 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019379
Número CAS: 15901-42-5
UN: 2326
ADR: 8,III