Print…
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 94.4 EUR
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 151 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001494
Número CAS: 6850-35-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II