Print…
Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
OR937571-100G OR937571-25G OR937571-500G
APOSOR937571-100GEA 97.3 EUR
APOSOR937571-100G APOSOR937571-25G APOSOR937571-500G
Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Tetrahydrofurfuryl propionate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.1950 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047080
Número CAS: 637-65-0