Print…
Dimethyl citraconate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
OR937568-25G OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA 203 EUR
APOSOR937568-25G APOSOR937568-5G
Dimethyl citraconate 95%
Dimethyl citraconate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059306
Número CAS: 617-54-9