Print…
Glycidyl stearate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Stearic Acid Glycidyl Ester
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.4 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Fórmula: C₂₁H₄₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059110
Número CAS: 7460-84-6