Print…
4-Octanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 478 EUR
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014409
Número CAS: 589-62-8