Print…
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 0 EUR
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Fórmula: C₃₃H₂₄IrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039766
Número CAS: 94928-86-6