Print…
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Tetrahydrofurfurylcarbonitrile, 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)tetrahydrofuran
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 130 EUR
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₆H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03206782
Número CAS: 33414-62-9