Print…
3-Cyclohexylpropionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937399-100G OR937399-500G
APOSOR937399-100GEA 0 EUR
APOSOR937399-100G APOSOR937399-500G
3-Cyclohexylpropionic acid 98%
3-Cyclohexylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001527
Número CAS: 701-97-3