Print…
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 21.9 EUR
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012863
Número CAS: 18600-42-5