6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G
OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA
74.1
EUR
APOSOR937241-1G
APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Fórmula:
C₁₃H₁₆O Peso Molecular: 188.2655 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11590864 Número CAS: 162752-17-2 |