Print…
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 0 EUR
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 19370-34-4