Print…
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 340 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Methyl-4-ethoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017264
Número CAS: 23676-08-6