Print…
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClIN
Ponto de Fusão: 275…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039324
Número CAS: 59528-27-7