Print…
Allyl-p-tolyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937057-25G OR937057-5G
APOSOR937057-25GEA 0 EUR
APOSOR937057-25G APOSOR937057-5G
Allyl-p-tolyl ether 95%
Allyl-p-tolyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026098
Número CAS: 23431-48-3