Print…
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR937032-1G OR937032-250MG
APOSOR937032-1GEA 400 EUR
APOSOR937032-1G APOSOR937032-250MG
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135167
Número CAS: 42072-39-9