Print…
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylene-alpha,alpha'-diol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzene
OR936985-1G OR936985-5G
APOSOR936985-1GEA 284 EUR
APOSOR936985-1G APOSOR936985-5G
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Peso Molecular: 194.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004623
Número CAS: 7522-62-5