Print…
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester
OR936949-1G OR936949-250MG
APOSOR936949-1GEA 567 EUR
APOSOR936949-1G APOSOR936949-250MG
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate
Fórmula: C₆H₉ClO₂
Peso Molecular: 148.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321155
Número CAS: 17435-77-7