Print…
4-Amino-2-methylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Aminoquinaldine, 2-Methylquinolin-4-amine
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 203 EUR
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-methylquinoline 95%
4-Amino-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006759
Número CAS: 6628-04-2