Print…
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 183 EUR
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Fórmula: C₄H₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134273
Número CAS: 4971-55-5