Print…
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-4-phenylthiazole
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 87 EUR
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Fórmula: C₁₀H₉NS
Peso Molecular: 175.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00489998
Número CAS: 1826-16-0