Print…
1-Methylbenzotriazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzotriazole
OR936661-25G OR936661-5G
APOSOR936661-25GEA 192 EUR
APOSOR936661-25G APOSOR936661-5G
1-Methylbenzotriazole 95%
1-Methylbenzotriazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014572
Número CAS: 13351-73-0