2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936656-1G
OR936656-5G
APOSOR936656-1GEA
219
EUR
APOSOR936656-1G
APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Fórmula:
C₁₀H₁₄ClN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059477 Número CAS: 19372-80-6 |